3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01478-1G OR01478-250MG
APOSOR01478-1GEA 2400 DKK
APOSOR01478-1G APOSOR01478-250MG
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Smeltepunkt: 147…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00194029
CAS-nummer: 16269-16-2