1,4-Bis(brommethyl)benzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
OR0107-25G OR0107-100G
APOSOR0107-25GEA 327 DKK
APOSOR0107-25G APOSOR0107-100G
1,4-Bis(brommethyl)benzen
1,4-Bis(brommethyl)benzen
Formel: C₈H₈Br₂
Molekylvægt: 263.96 g/mol
Kogepunkt: 156 °C/23mmHg
Smeltepunkt: 145…147 °C
Massefylde: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000182
CAS-nummer: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN nummer: 3448
ADR: 6.1 II