4-Brom-m-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene
OR0103-25G OR0103-100G
APOSOR0103-25GEA 164 DKK
APOSOR0103-25G APOSOR0103-100G
4-Brom-m-toluidin 98%
4-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Kogepunkt: 240 °C
Smeltepunkt: 79…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007828
CAS-nummer: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III