5-Brompyrimidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0101-100G OR0101-250G
APOSOR0101-100GEA 985 DKK
APOSOR0101-100G APOSOR0101-250G
5-Brompyrimidin 98%
5-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
Smeltepunkt: 69…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006117
CAS-nummer: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1