Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0094-100G OR0094-25G OR0094-10G
APOSOR0094-100GEA 1870 DKK
APOSOR0094-100G APOSOR0094-25G APOSOR0094-10G
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Formel: C₁₅H₂₂N₄O₃
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012579
CAS-nummer: 2645-08-1