Benzo[b]thiophen-2-boronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
OR0093-1G OR0093-25G OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA 164 DKK
APOSOR0093-1G APOSOR0093-25G APOSOR0093-5G
Benzo[b]thiophen-2-boronsyre
Benzo[b]thiophen-2-boronsyre
Formel: C₈H₇BO₂S
Molekylvægt: 178.02 g/mol
Smeltepunkt: 252…255 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01075674
CAS-nummer: 98437-23-1