Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophen-3-carboxylat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0092-1G OR0092-250MG OR0092-5G
APOSOR0092-1GEA 0 DKK
APOSOR0092-1G APOSOR0092-250MG APOSOR0092-5G
Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophen-3-carboxylat 95%
Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophen-3-carboxylat
Formel: C₁₄H₁₅NO₂S
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01763475
CAS-nummer: 4815-37-6