Ethyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0070-100G OR0070-500G
APOSOR0070-100GEA 226 DKK
APOSOR0070-100G APOSOR0070-500G
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Kogepunkt: 204 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006003
CAS-nummer: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7