2-Chlorkanelsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0066-250MG OR0066-500MG OR0066-1G OR0066-2.5G OR0066-5G
APOSOR0066-250MGEA 437 DKK
APOSOR0066-250MG APOSOR0066-500MG APOSOR0066-1G APOSOR0066-2.5G APOSOR0066-5G
2-Chlorkanelsyre
2-Chlorkanelsyre
Formel: C₉H₇ClO₂
Molekylvægt: 182.61 g/mol
Kogepunkt: 311
Smeltepunkt: 209…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004372
CAS-nummer: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2