4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0064-1G OR0064-5G
APOSOR0064-1GEA 218 DKK
APOSOR0064-1G APOSOR0064-5G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 137…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258876
CAS-nummer: 34956-31-5