3,4-Dichlorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 1080 DKK
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Dichlorphenol 98%
3,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Kogepunkt: 145…146 °C
Smeltepunkt: 64…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002258
CAS-nummer: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN nummer: 2020
ADR: 6.1,III