(2,4-Dimethoxyphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 2520 DKK
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
(2,4-Dimethoxyphenyl)eddikesyre 98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Smeltepunkt: 108…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00183328
CAS-nummer: 6496-89-5