4-Nitro-o-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
OR0045-1KG OR0045-500G
APOSOR0045-1KGEA 709 DKK
APOSOR0045-1KG APOSOR0045-500G
4-Nitro-o-anisidin 98%
4-Nitro-o-anisidin
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molekylvægt: 168.15 g/mol
Kogepunkt: 364
Smeltepunkt: 138…142 °C
Massefylde: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007363
CAS-nummer: 97-52-9
EINECS: 202-588-6