2,5-Dibromanilin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0036-25G OR0036-5G OR0036-1G
APOSOR0036-25GEA 0 DKK
APOSOR0036-25G APOSOR0036-5G APOSOR0036-1G
2,5-Dibromanilin 95%
2,5-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Smeltepunkt: 51…56 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007636
CAS-nummer: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5