2-Chlorthioanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-(methylthio)benzene, 2-Chlorophenyl methyl sulphide
OR0032-100G OR0032-10G OR0032-25G
APOSOR0032-100GEA 872 DKK
APOSOR0032-100G APOSOR0032-10G APOSOR0032-25G
2-Chlorthioanisol
2-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Molekylvægt: 158.65 g/mol
Kogepunkt: 239…240 °C
Massefylde: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040124
CAS-nummer: 17733-22-1