5-Cloro-2-nitrobenzamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0028-100G OR0028-25G OR0028-5G
APOSOR0028-100GEA 2130 DKK
APOSOR0028-100G APOSOR0028-25G APOSOR0028-5G
5-Cloro-2-nitrobenzamid
5-Cloro-2-nitrobenzamid
Formel: C₇H₅ClN₂O₃
Molekylvægt: 200.58 g/mol
Smeltepunkt: 157…160 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017509
CAS-nummer: 40763-96-0