2-Chlor-4-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0024-25G OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA 218 DKK
APOSOR0024-25G APOSOR0024-5G
2-Chlor-4-methoxyphenol
2-Chlor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Smeltepunkt: 39…44 °C
Massefylde: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070773
CAS-nummer: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3