2-Aminopyridin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0015-1KG OR0015-100G OR0015-500G
APOSOR0015-1KGEA 806 DKK
APOSOR0015-1KG APOSOR0015-100G APOSOR0015-500G
2-Aminopyridin 99%
2-Aminopyridine
Formel: C₅H₆N₂
Kogepunkt: 204…211 °C
Smeltepunkt: 54…60 °C
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006312
CAS-nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN nummer: 2671
ADR: 6.1,II