5-Amino-o-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-o-cresol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 1-Amino-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Amino-2-methylphenol, 4-Amino-2-hydroxytoluene
OR0011-100G OR0011-25G
APOSOR0011-100GEA 197 DKK
APOSOR0011-100G APOSOR0011-25G
5-Amino-o-cresol
5-Amino-o-cresol
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.15 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 160…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043922
CAS-nummer: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6