4-Butylbenzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0006-25G OR0006-5G
APOSOR0006-25GEA 2810 DKK
APOSOR0006-25G APOSOR0006-5G
4-Butylbenzensulfonylchlorid 97%
4-Butylbenzensulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Kogepunkt: 126…128 °C/0,6mmHg
Smeltepunkt: 13…15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173908
CAS-nummer: 54997-92-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II