Kobber(I)thiocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Copper thiocyanate, Copper (I) rhodanide, Cuprous thiocyanate, Copper rhodanide
IN9847-250G IN9847-50G
APOSIN9847-250GEA 1290 DKK
APOSIN9847-250G APOSIN9847-50G
Kobber(I)thiocyanat
Kobber(I)thiocyanat
Formel: CCuNS
Molekylvægt: 121.63 g/mol
Smeltepunkt: 1084 °C
Massefylde: 2.84 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010980
CAS-nummer: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,02699