Zirkon(IV)oxid 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 DKK
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
Zirkon(IV)oxid 99+%
Zirkon(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Molekylvægt: 123.22 g/mol
Kogepunkt: 4300
Smeltepunkt: 2715 °C
Massefylde: 5.89 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011310
CAS-nummer: 1314-23-4
Merck Index: 14,10180