Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zirconium(IV) i-propoxide (isopropanol adduct)
IN3919-10G IN3919-100G
APOSIN3919-10GEA 1180 DKK
APOSIN3919-10G APOSIN3919-100G
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Formel: C₁₅H₃₆O₅Zr
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075157
CAS-nummer: 14717-56-7
UN nummer: 3181
ADR: 4.1,II