Zirkon(IV)chlorid 99,5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zirconium (IV) chloride
IN3907-100G IN3907-500G
APOSIN3907-100GEA 1270 DKK
APOSIN3907-100G APOSIN3907-500G
Zirkon(IV)chlorid 99,5%
Zirkon(IV)chlorid
Formel: Cl₄Zr
Kogepunkt: 331 °C
Smeltepunkt: 300 °C (subl.)
Massefylde: 2,81 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011306
CAS-nummer: 10026-11-6
UN nummer: 2503
ADR: 8,III