Zirkon 99,8%, lumps
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN3898-100G IN3898-25G
APOSIN3898-100GEA 0 DKK
APOSIN3898-100G APOSIN3898-25G
Zirkon 99,8%, lumps
Zirkon
Formel: Zr
Kogepunkt: 3580 °C
Smeltepunkt: 1852 °C
Massefylde: 6,506 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011303
CAS-nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9