Zinkoxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
IN3888-1KG IN3888-250G IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA 1140 DKK
APOSIN3888-1KG APOSIN3888-250G APOSIN3888-5KG
Zinkoxid 99,9%
Zinkoxid
Formel: ZnO
Molekylvægt: 81.39 g/mol
Smeltepunkt: 1975 °C
Massefylde: 5.606 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-nummer: 1314-13-2
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III