Zinknitrat, hydrat 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 2400 DKK
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Zinknitrat, hydrat 99.99%
Zinknitrat, hydrat
Formel: N₂O₆Zn·H₂O
Smeltepunkt: 36 °C
Massefylde: 2,065 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149888
CAS-nummer: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
UN nummer: 1514
ADR: 5.1,II