Zink 99+%, mossy
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3874-1KG IN3874-5KG
APOSIN3874-1KGEA 1110 DKK
APOSIN3874-1KG APOSIN3874-5KG
Zink 99+%, mossy
Zinc
Formel: Zn
Molekylvægt: 65.39 g/mol
Kogepunkt: 908 °C
Smeltepunkt: 419 °C
Massefylde: 7.133 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,10255