Diyttrium trioxid 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
IN3865-100G IN3865-25G
APOSIN3865-100GEA 3120 DKK
APOSIN3865-100G APOSIN3865-25G
Diyttrium trioxid 99.999%
Diyttrium trioxid
Formel: Y₂O₃
Molekylvægt: 225.81 g/mol
Kogepunkt: 4300 °C
Smeltepunkt: 2410 °C
Massefylde: 4.84 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011473
CAS-nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5