Yttrium(III)chlorid hexahydrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 2030 DKK
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
Yttrium(III)chlorid hexahydrat 99,9%
Yttrium(III)chlorid hexahydrat
Formel: YCl₃·6H₂O
Smeltepunkt: 100 °C (dec.)
Massefylde: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149941
CAS-nummer: 10025-94-2