Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 2730 DKK
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Yttrium
Formel: Y
Molekylvægt: 88.91 g/mol
Kogepunkt: 2927 °C
Smeltepunkt: 1509 °C
Massefylde: 4.472 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011468
CAS-nummer: 7440-65-5
Merck Index: 12,10240