Ytterbium(III)oxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
IN3811-10G IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA 545 DKK
APOSIN3811-10G APOSIN3811-50G
Ytterbium(III)oxid 99,9%
Ytterbium(III) oxide
Formel: O₃Yb₂
Molekylvægt: 394.08 g/mol
Smeltepunkt: 2227 °C
Massefylde: 9.17 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011290
CAS-nummer: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0