Tungsten trioxid 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tungsten (VI) oxide
IN3736-100G IN3736-500G
APOSIN3736-100GEA 1210 DKK
APOSIN3736-100G APOSIN3736-500G
Tungsten trioxid 99+%
Tungsten trioxid
Formel: O₃W
Molekylvægt: 231.84 g/mol
Smeltepunkt: 1473 °C
Massefylde: 7.16 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011466
CAS-nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947