Titan(IV)oxid rutil 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 1640 DKK
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Titan(IV)oxid rutil 99.99%
Titanium(IV) oxide rutile
Formel: O₂Ti
Molekylvægt: 79.88 g/mol
Kogepunkt: 2500…3000 °C
Smeltepunkt: 1855 °C
Massefylde: 4.26 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-nummer: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2