Tin(IV)oxid 99.9+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
IN3673-100G IN3673-500G IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA 654 DKK
APOSIN3673-100G APOSIN3673-500G APOSIN3673-1KG
Tin(IV)oxid 99.9+%
Tin(IV)oxid
Formel: O₂Sn
Molekylvægt: 150.71 g/mol
Kogepunkt: 1800…900 °C
Smeltepunkt: 1630 °C
Massefylde: 6.95 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011244
CAS-nummer: 18282-10-5
Merck Index: 14,08778