Tin(II)chlorid, anhydrous 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Stannous chloride, Tin dichloride
IN3644-100G IN3644-2.5KG IN3644-500G
APOSIN3644-100GEA 600 DKK
APOSIN3644-100G APOSIN3644-2.5KG APOSIN3644-500G
Tin(II)chlorid, anhydrous 98%
Tin(II)chlorid
Formel: SnCl₂
Molekylvægt: 189.62 g/mol
Kogepunkt: 652 °C
Smeltepunkt: 247 °C
Massefylde: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011241
CAS-nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861