Thulium(III)oxid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
IN3616-1G
IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA
933
DKK
APOSIN3616-1G
APOSIN3616-5G
Thulium(III)oxid 99.99%
Thulium(III) oxide
Formel:
O₃Tm₂ Molekylvægt: 385.87 g/mol Smeltepunkt: 2425 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011285 CAS-nummer: 12036-44-1 |