Thulium(III)chlorid, vandfri 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3601-1G IN3601-5G
APOSIN3601-1GEA 1310 DKK
APOSIN3601-1G APOSIN3601-5G
Thulium(III)chlorid, vandfri 99,9%
Thulium(III) chloride
Formel: Cl₃Tm
Smeltepunkt: 821 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011283
CAS-nummer: 13537-18-3