Terbium(III,IV)oxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide
IN3487-25G IN3487-5G IN3487-100G
APOSIN3487-25GEA 1970 DKK
APOSIN3487-25G APOSIN3487-5G APOSIN3487-100G
Terbium(III,IV)oxid 99,9%
Terbium(III,IV) oxide
Formel: O₇Tb₄
Molekylvægt: 747.7 g/mol
Smeltepunkt: 2340 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083151
CAS-nummer: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3