Terbium(III)chlorid, vandfri 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 645 DKK
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Terbium(III)chlorid, vandfri 99,9%
Terbium(III) chloride
Formel: Cl₃Tb
Smeltepunkt: 588 °C
Massefylde: 4,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011258
CAS-nummer: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4