Tantal 99,98%, powder –60 mesh
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN3400-100G IN3400-25G
APOSIN3400-100GEA 0 DKK
APOSIN3400-100G APOSIN3400-25G
Tantal 99,98%, powder –60 mesh
Tantalum
Formel: Ta
Molekylvægt: 180.95 g/mol
Kogepunkt: 5429 °C
Smeltepunkt: 2996 °C
Massefylde: 16.6 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
Merck Index: 12,09223