Svovl, powder sublimed
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3391-2KG IN3391-500G
APOSIN3391-2KGEA 0 DKK
APOSIN3391-2KG APOSIN3391-500G
Svovl, powder sublimed
Svovl
Formel: S
Kogepunkt: 445 °C
Smeltepunkt: 112 °C
Massefylde: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085316
CAS-nummer: 7704-34-9
UN nummer: 1350
ADR: 4.1,III