Strontiumoxid 99,5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN3373-100G IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA 4140 DKK
APOSIN3373-100G APOSIN3373-25G
Strontiumoxid 99,5%
Strontium oxide
Formel: SrO
Molekylvægt: 103.62 g/mol
Kogepunkt: 3000
Smeltepunkt: 2430 °C
Massefylde: 4.7 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049558
CAS-nummer: 1314-11-0
Merck Index: 12,09009