Strontiumchlorid 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3355-25G IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA 1970 DKK
APOSIN3355-25G APOSIN3355-5G
Strontiumchlorid 99.999%
Strontium chloride
Formel: Cl₂Sr
Smeltepunkt: 873 °C
Massefylde: 3,05 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011249
CAS-nummer: 10476-85-4