Strontiumbromid, anhydrous 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN3340-250G IN3340-50G
APOSIN3340-250GEA 3770 DKK
APOSIN3340-250G APOSIN3340-50G
Strontiumbromid, anhydrous 99,9%
Strontium bromide
Formel: Br₂Sr
Molekylvægt: 247.43 g/mol
Kogepunkt: 2146
Smeltepunkt: 643 °C
Massefylde: 4.216 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049548
CAS-nummer: 10476-81-0
Merck Index: 13,08917