Sodium thiophosphate hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3322-25G IN3322-1G IN3322-5G
APOSIN3322-25GEA 1910 DKK
APOSIN3322-25G APOSIN3322-1G APOSIN3322-5G
Sodium thiophosphate hydrate
Sodium thiophosphate hydrate
Formel: H₂Na₃O₄PS
Molekylvægt: 198.015 g/mol
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041513
CAS-nummer: 10489-48-2