Natriummetaperiodat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium metaperiodate
IN3306-100G IN3306-1KG IN3306-500G
APOSIN3306-100GEA 382 DKK
APOSIN3306-100G APOSIN3306-1KG APOSIN3306-500G
Natriummetaperiodat 99%
Sodium periodate
Formel: NaIO₄
Molekylvægt: 213.89 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 300 °C (dec.)
Massefylde: 4.174 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003534
CAS-nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN nummer: 3085
ADR: 5.1+8 I
Merck Index: 13,08714