Natriumiodid, vandfri 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
IN3263-100G
IN3263-1KG
IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA
382
DKK
APOSIN3263-100G
APOSIN3263-1KG
APOSIN3263-250G
Natriumiodid, vandfri 99+%
Sodium iodide
Formel:
NaI Kogepunkt: 1304 °C Smeltepunkt: 661 °C Massefylde: 3,67 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS-nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |