Natriumbromid, anhydrous 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 0 DKK
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
Natriumbromid, anhydrous 99.999%
Sodium bromide
Formel: NaBr
Kogepunkt: 1390 °C
Smeltepunkt: 755 °C
Massefylde: 3,21 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-nummer: 7647-15-6