Sølvnitrat 99.9+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 1530 DKK
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Sølvnitrat 99.9+%
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Smeltepunkt: 212 °C (dec.)
Massefylde: 4,352 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN nummer: 1493
ADR: 5.1,II